Learn More
Paladio, solución estándar plasmática, Specpure™, Pd 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059452
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
MFCD00011167
MFCD00011167
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Palladium, plasma standard solution
Concentración Pd in 5% HNO3
Nombre de nota Pd 1000μg/mL
Cantidad 50 mL
Número UN UN3264
Grado Specpure™
Forma física Líquida