Learn More
Óxido de paladio(II), anhidro, 99,9 % (base metálica), Pd 85 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium(II) oxide |
Punto de fusión | 870°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Color | Marrón |
Forma física | Polvo de malla -22 |
Cantidad | 5 g |
Índice Merck | 14,6993 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in aqua regia; Insoluble in water and acids. |
Nombre IUPAC | Oxidandiida de paladio(2+) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.4 |