Learn More
Bromuro de paladio(II), 39,8-40,1 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022450
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
13444-94-5
Br2Pd
266.23
MFCD00011170
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2
83469
[Br-].[Br-].[Pd++]
13444-94-5
Br2Pd
266.23
MFCD00011170
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2
83469
[Br-].[Br-].[Pd++]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Palladium(II) bromide
Nombre de nota 39.8-40.1% Pd
Color Negro a marrón-rojo
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Fórmula lineal PdBr2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrobromic acid
Nombre IUPAC dibromopaladio
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.21
Porcentaje de pureza 39.8 to 40.1% Pd
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.