Learn More
Bromuro de paladio(II), 39,8-40,1 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium(II) bromide |
Nombre de nota | 39.8-40.1% Pd |
Color | Negro a marrón-rojo |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Fórmula lineal | PdBr2 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrobromic acid |
Nombre IUPAC | dibromopaladio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.21 |
Porcentaje de pureza | 39.8 to 40.1% Pd |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Palladium(II) bromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.