Learn More
Acetato de paladio(II), 47,5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-42649
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
3375-31-3
C4H6O4Pd
224.51
MFCD00012453
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
167845
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
3375-31-3
C4H6O4Pd
224.51
MFCD00012453
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
167845
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Palladium(II) acetate
Punto de fusión 205.0°C
Nombre de nota 47.5% Pd
Cantidad 1 g
Fórmula lineal (CH3CO2)2Pd
Índice Merck 15,7092
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols
Nombre IUPAC paladio(2+);diacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.51
Porcentaje de pureza 47.5% (Pd)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium(II) acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.