Learn More
Paladio negro, 98 % Pd, área de la superficie 28-33 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium black |
Color | Negro |
Nombre de nota | 98% Pd |
Punto de fusión | 1555.0°C |
Punto de ebullición | 2970.0°C |
Fórmula lineal | Pd |
Cantidad | 1 g |
Índice Merck | 15, 7090 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.4 |
Porcentaje de pureza | ≥97.5% (Pd) |