Learn More
Paladio sobre carbón activado, sin reducir, 5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium on activated carbon |
Color | Blanco |
Nombre de nota | 5% Pd |
Cantidad | 10 g |
Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
Índice Merck | 15, 7090 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.42 |
Porcentaje de pureza | 4.8 to 5.2% (Pd, on dry basis) |
Envase | Frasco de vidrio |
Tamaño de partículas | Typicaly 10% (<4 Micron) , 50% (<21 Micron), 90% (<90 Micron) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Palladium on activated carbon, unreduced
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.