Learn More
Paladio, 8 %, platino, 2 %; en polvo de carbono activo, teóricamente un 50 % de agua húmeda, Thermo Scientific™
Catalog Number 15443875
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
on carbon, black, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
on carbon, black, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Hidrogenación selectiva de nitratos a hidroxilaminas, reducción de óxidos de nitrógeno a N2 con H2 en presencia de CO y CO2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Palladium, Platinum
Nombre de nota Pd, 8%, Pt, 2% on activated carbon powdernominally 50% water wet
Cantidad 10 g