Learn More
Alfa Aesar™ Palladium, 5% on carbon paste, Type 761
14.32€ - 694.89€
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD03457879
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15487787 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H37526.06
5g 14.32€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-10-2019
Añadir a la cesta
15497787 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H37526.14
25g 210.12€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-10-2019
Añadir a la cesta
15407797 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H37526.22
100g 694.89€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD03457879
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Especificaciones
Palladium
7440-05-3
MFCD03457879
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Solid
Gray
5% on carbon paste, Type 761
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Odorless
5g