Learn More
Alfa Aesar™ Palladium, 5% on carbon paste, Type 761
Marca:  Alfa Aesar™ H37526.14
Detalles adicionales : CAS : 7440-05-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497787
  • 211.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD03457879
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Especificaciones
Palladium
7440-05-3
MFCD03457879
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Solid
Gray
5% on carbon paste, Type 761
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Odorless
25g
Videos
SDS Documentos