Learn More
Alfa Aesar™ Palladium, 5% on barium sulfate, A308053-5
Marca:  Alfa Aesar™ H36575.14
Detalles adicionales : CAS : 7440-05-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497667
  • 171.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD03613605
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Especificaciones
Palladium
7440-05-3
MFCD03613605
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Powder or Pellets
Black
5% on barium sulfate, A308053-5
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Odorless
25g
Videos
SDS Documentos