missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Palladium, 5% on alumina powder, A302099-5

Marca:  Alfa Aesar™ H37368.22

Detalles adicionales : CAS : 7440-05-3 Peso : 0.10000kg

Cantidad. 100g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497757

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD03613602
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]

Especificaciones

Palladium
7440-05-3
MFCD03613602
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Solid
Gray
5% on alumina powder, A302099-5
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Odorless
100g
Videos
SDS Documentos