Learn More
Alfa Aesar™ Palladium, 5% on activated carbon powder, Type 487
Marca:  Alfa Aesar™ H37587.06
Detalles adicionales : CAS : 7440-05-3 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1362 Chem class : 4.2 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457797
  • 56.70€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD03457879
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Especificación
Palladium
7440-05-3
MFCD03457879
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Odorless
5g
5% on activated carbon powder, Type 487
Pd
UN1362
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Powder
Gray