Learn More
Alfa Aesar™ Palladium, 4% Platinum, 1% on carbon paste E101023-4/1
Marca:  Alfa Aesar™ H37009.14
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499085
  • 589.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-07-2020
Especificaciones
Palladium, 4% Platinum
Powder
Black
1% on carbon paste E101023-4/1
Odorless
25g
Videos
SDS Documentos