Learn More
Paladio, 4,5 % de rodio, 0,5 % en pasta de carbono, F101023-4.5/0.5, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium, 4.5% Rhodium |
Nombre de nota | 0.5% on carbon paste, F101023-4.5 |
Color | Gris |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 g |
Olor | Odorless |