Learn More
Alfa Aesar™ Palladium, 10% on activated carbon paste, Type 487
Marca:  Alfa Aesar™ H36958.14
Detalles adicionales : CAS : 7440-05-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497717
  • en la oferta / 25 g
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Ver productos alternativos »
Especificaciones
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD03457879
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Especificaciones
Palladium
7440-05-3
MFCD03457879
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Solid
Gray
10% on activated carbon paste, Type 487
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Odorless
25g
Videos
SDS Documentos