Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático PAL de aguja con punta cónica extraíble de 50 mm
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle for for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers
Marca: SGE™ 005333
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio rango de aplicación de temperatura (hasta 150 °C)
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Diseñado específicamente para PAL
- 22 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
- 23 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,63mm
- Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
- Precisión y reproducibilidad; ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl)
- La forma de cono (también conocida como estilo de punta AS para muestreador automático) está diseñada para soportar las demandas de inyección múltiple y mejora la vida útil del septo cuando se utiliza con un muestreador automático
- El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Especificaciones
Estanco a los gases | |
0,47 mm | |
50 mm | |
100R-C/T-GT-5/0.47C | |
Cono | |
Extraíble |
26 G | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreador automático | |
100 μl | |
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |