Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. SGE PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle are used for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers.
Marca: SGE™ 002700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio intervalo de temperatura (hasta 150 °C)
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Diseñado específicamente para PAL
- Las agujas de calibre 22 tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
- Las agujas de calibre 23 tienen un diámetro exterior de 0,63 mm
- Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
- Precisión y reproducibilidad; ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl)
- La forma de cono (también conocida como estilo de punta AS para muestreador automático) está diseñada para soportar las demandas de inyección múltiple y mejora la vida útil del septo cuando se utiliza con un muestreador automático
- El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Especificaciones
No estanco a los gases | |
0,004 in | |
0,018 in | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreador automático | |
1/paq. | |
Cono | |
Fijo |
26 G | |
0,11 mm | |
0,47 mm | |
1,96 in | |
10F-CTC-5/0.47C | |
10 μl | |
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |