Learn More
Atago™ Refractómetro de bolsillo para leche de soja modelo PAL-27S
Marca: Atago™ 4427
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Refractómetro de bolsillo para leche de soja | |
PAL-27S | |
0,1 % de resolución/0,1 °C de temperatura | |
100 g | |
109 mm | |
31 mm | |
De 10 °C a 100 °C | |
2 pilas AAA |
De 0 a 20 de leche de soja | |
± 0,2 % de leche de soja/± 1 °C de temperatura | |
IP65 | |
31 x 55 x 109 mm | |
55 mm | |
De 10 °C a 40 °C | |
0,1 °C |