Learn More
PAIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PAIP1 |
---|---|
Concentración | 0.25 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16897203
|
Proteintech
10675-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16887203
|
Proteintech
10675-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene interacts with poly(A)-binding protein and with the cap-binding complex eIF4A. It is involved in translational initiation and protein biosynthesis. Overexpression of this gene in COS7 cells stimulates translation. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding three distinct isoforms have been identified.Especificaciones
PAIP1 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Non-human Primate, Mouse, Human | |
Q8VE62, Q9H074 | |
10605, 218693, 365684 | |
PAIP1 Fusion Protein Ag1070 | |
Primary | |
-20°C | |
PAIP1 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
PABP interacting protein 1, PAIP 1, PAIP1 | |
Paip1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |