Learn More
PAH Mixture 933 20 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30325267
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30325267 1 mL 1mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30325267 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09000933DI
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.