missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAFAH1B2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 14729-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813524

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Platelet-activating factor (PAF) is a biologically active phospholipid with diverse biologic effects. PAF is degraded to inactive products by hydrolysis of the acetyl group at the sn-2 position to produce the biologically inactive products LYSO-PAF and acetate. This reaction is catalyzed by PAF acetylhydrolase (PAFAH). The various monomeric and multimeric forms of the enzyme are composed of alpha, beta, and gamma PAFAH subunits.
Especificaciones

Especificaciones

PAFAH1B2
Polyclonal
Unconjugated
PAFAH1B2
PAF AH 30 kDa subunit, PAF AH subunit beta, PAFAH subunit beta, PAFAH1B2, PAFAHB
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
18475, 5049, 64189
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O35264, P68402, Q61206
Pafah1b2
PAFAH1B2 Fusion Protein Ag6489
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales