missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PAFAH1B2 (Human) Recombinant Protein

Human PAFAH1B2 full-length ORF ( AAH00398, 1 a.a. - 229 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00005049-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16108671

  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 18-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: MSQGDSNPAAIPHAAEDIQGDDRWMSQHNRFVLDCKDKEPDVLFVGDSMVQLMQQYEIWRELFSPLHALNFGIGGDTTRHVLWRLKNGELENIKPKVIVVWVGTNNHENTAEEVAGGIEAIVQLINTRQPQAKIIVLGLLPRGEKPNPLRQKNAKVNQLLKVSLPKLANVQLLDTDGGFVHSDGAISCHDMFDFLHLTGGGYAKICKPLHELIMQLLEETPEEKQTTIA
Especificaciones

Especificaciones

AAH00398
platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform Ib, beta subunit 30kDa
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5049
Wheat germ expression system
10 μg
PAFAH1B2
GST
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales