Learn More
Thermo Scientific™ PACAP-Related Peptide, Human
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Thermo Scientific™ J66104.|D
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457339
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Human
Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide-related peptide
Solid
PACAP-Related Peptide, human
RUO - research use only
HPLC
-30°C to -10°C
3146.60
0.5 mg
Asp-Val-Ala-His-Gly-Ile-Leu-Asn-Glu-Ala-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Asp-Gln-Leu-Ser-Ala-Gly-Lys-His-Leu-Gln-Ser-Leu-Val-Ala
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only