Learn More
p73α /β Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ p73α/β Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
148.00€ - 640.00€
Especificaciones
Antígeno p73alpha/beta Ab-2
Clon ER-15
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12652267
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-762-P0
200μg/mL 100 μL
148.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
12662267
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-762-P1
200μg/mL 500 μL
376.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
12692267
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-762-PABX
1mg/mL 200 μL
640.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
12682267
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-762-P1ABX
1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12642267
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-762-P
200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
p73 exhibits sequence homology to the p53's transcriptional activation, DNA binding, and oligomerization domains. However, adenovirus E1B 55K, simian virus 40 T, and human papillomavirus E6 do not physically interact with p73 indicating that the functions of these two proteins may differ under physiological conditions. p73 is expressed in either a full-length form (α) (MW ∽80kDa) or a shorter (Β) (MW ∽70kDa) mRNA variant, with exon 13 spliced out. Transient overexpression of p73 in cells can induce apoptosis and p21, a cellular p53 target gene primarily responsible for p53-dependent cell cycle arrest.
Host Species: Mouse
Clone: ER-15
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Monkey. Others not known.
Epitope: aa 380-637 (p73α)
Immunogen: Purified monkey recombinant p73α protein (aa 380-637)
Molecular Weight: 80kDa (p73α) and 70kDa (p73β)
Positive Control: COS monkey kidney cells and IM9 human myeloma cells; SK-N-AS human neuroblastoma cells lack p73α/β
Cellular Localization: Nuclear Ab-2 binds to both p73α and p73β in immunoprecipitation and Western Blot assays. Circumstantial evidence suggestes that the epitopes of Ab-2 and Ab-3 are different.
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
  • Gel Supershift
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
p73alpha/beta Ab-2
Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cell Cycle
Purified monkey recombinant p73alpha protein (aa380-637)
Primary
ER-15
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human, Non-human Primate
IgG2a κ