Learn More
p57 Kip2 Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ p57Kip2 Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 637.50€
Especificaciones
Antígeno p57superscriptKip2superscript
Clon KP39
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Formulario Concentrated
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Formulario Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12672557
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-897-P1
Concentrated 200μg/mL 500 μL
369.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12622557
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-897-B1
Concentrated 200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12652557
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-897-P0
Concentrated 200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12612557
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-897-B
Concentrated 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12642557
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-897-P
Concentrated 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12692557
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-897-P1ABX
Concentrated 1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12682557
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-897-PABX
Concentrated 1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
p57Kip2 (or CDKN1C) is a potent tight-binding inhibitor of several G1 cyclin complexes, and is a negative regulator of cell proliferation. The gene encoding human p57Kip2 is located on chromosome 11p15.5, a region implicated in both sporadic cancers, Wilm's tumor, and Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS), a cancer syndrome, making it a tumor suppressor candidate. BWS is characterized by numerous growth abnormalities and an increased risk of childhood tumors. Several types of childhood tumors including Wilms' tumor, adrenocortical carcinoma and rhabdomyosarcoma display a specific loss of maternal 11p15 alleles, suggesting that genomic imprinting plays an important part. This region also contains two other imprinted genes, insulin-like growth factor II (IGF-II) and H19, both of which seem to be implicated in adrenal neoplasms.
Host Species: Mouse
Clone: KP39
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human p57Kip2 protein
Molecular Weight: 57kDa
Positive Control: LS174T cells, Colon CA or placenta
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunoprecipitation (Native verified)
Especificaciones
Especificaciones
p57superscriptKip2superscript
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Concentrated
IVD
Human, Mouse
IgG2b κ
KP39
Monoclonal
Mouse
Cell Cycle
Recombinant human p57superscriptKip2superscript protein