Learn More
Invitrogen™ p53DINP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3K59)
Beschreibung
p53DINP1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
A novel p53 inducible gene was identified and designated p53DINP1 (for p53-dependent damage-inducible nuclear protein). p53DINP1 may regulate p53-dependent apoptosis through phosphorylation at Ser46 and induction of p53AIP1. p53DINP1/SIP is expressed in many tissues and induced by a variety of stress agents including UV stress, mutagenic stress, heat shock, and oxidative stress.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | p53DINP1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_3K59 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 150mM NaCl, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | TP53INP1 |
| Gene Accession No. | Q80YE2, Q96A56, Q9QXE4 |
| Gene Alias | 2700057G22Rik; p53-dependent damage-inducible nuclear protein 1; p53DINP1; p53-inducible p53DINP1; Sip; SIP18; SIP27; Stinp; stress induced protein; stress-induced protein; TEAP; thymus expressed acidic protein; thymus-expressed acidic protein; TP53DINP1; TP53INP1; TP53INP1A; TP53INP1B; transformation related protein 53 inducible nuclear protein 1; Trp53inp1; tumor protein p53 inducible nuclear protein 1; tumor protein p53-inducible nuclear protein 1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?