Learn More
Epredia™ Lab Vision™ p53 Rabbit Monoclonal Antibody (Clone SP5)
Employ part of a comprehensive antibody portfolio with the Epredia™ p53, Rabbit Monoclonal Antibody (Clone SP5). Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
144.00€ - 630.00€
Especificaciones
Antígeno | p53 |
---|---|
Clon | SP5 |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12603697
|
Epredia™
RM-9105-S0 |
Concentrated | 100 μL |
144.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12613697
|
Epredia™
RM-9105-S1 |
Concentrated | 500 μL |
434.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12693687
|
Epredia™
RM-9105-S |
Concentrated | 1 mL |
630.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12683687
|
Epredia™
RM-9105-R7 |
Prediluted | 7 mL |
337.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12673687
|
Epredia™
RM-9105-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.Host Species: Rabbit
Clone: SP5
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human full-length wild type p53 protein
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: MDA-231 cells, Colon CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Especificaciones
p53 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
IVD | |
Recombinant human full-length wild type p53 protein |
SP5 | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |