Learn More
p53 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p53 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 460.02€
Especificaciones
Antígeno | p53 Ab-2 |
---|---|
Clon | PAb 1801 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12688756
|
Epredia
MS-105-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
360.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12678756
|
Epredia
MS-105-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12668756
|
Epredia
MS-105-P |
200μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12698756
|
Epredia
MS-105-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12618766
|
Epredia
MS-105-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.Host Species: Mouse
Clone: PAb 1801
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human specific.
Epitope: aa 32-79
Immunogen: Recombinant human p53 protein
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: SKBR-3 cells, MDA-231 cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native and denatured)
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
p53 Ab-2 | |
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Cell Cycle | |
Recombinant Human p53 protein | |
Primary |
PAb 1801 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Human | |
IgG1 |