missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ P4HB (Human) Recombinant Protein

Human P4HB full-length ORF ( NP_000909.2, 1 a.a. - 508 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000909.2
ID de gen (Entrez) 5034
Nombre prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16181008
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005034-P01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16191008
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005034-P01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • Sequence: MLRRALLCLAVAALVRADAPEEEDHVLVLRKSNFAEALAAHKYLLVEFYAPWCGHCKALAPEYAKAAGKLKAEGSEIRLAKVDATEESDLAQQYGVRGYPTIKFFRNGDTASPKEYTAGREADDIVNWLKKRTGPAATTLPDGAAAESLVESSEVAVIGFFKDVESDSAKQFLQAAEAIDDIPFGITSNSDVFSKYQLDKDGVVLFKKFDEGRNNFEGEVTKENLLDFIKHNQLPLVIEFTEQTAPKIFGGEIKTHILLFLPKSVSDYDGKLSNFKTAAESFKGKILFIFIDSDHTDNQRILEFFGLKKEECPAVRLITLEEEMTKYKPESEELTAERITEFCHRFLEGKIKPHLMSQELPEDWDKQPVKVLVGKNFEDVAFDEKKNVFVEFYAPWCGHCKQLAPIWDKLGETYKDHENIVIAKMDSTANEVEAVKVHSFPTLKFFPASADRTVIDYNGERTLDGFKKFLESGGQDGAGDDDDLEDLEEAEEPDMEEDDDQKAVKDEL
Especificaciones

Especificaciones

NP_000909.2
prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
DSI, ERBA2L, GIT, P4Hbeta, PDI, PDIA1, PHDB, PO4DB, PO4HB, PROHB
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5034
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
P4HB
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications