missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
P3H2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | P3H2 |
---|---|
Concentración | 0.14 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815034
|
Proteintech
15723-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805034
|
Proteintech
15723-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the prolyl 3-hydroxylase subfamily of 2-oxo-glutarate-dependent dioxygenases. These enzymes play a critical role in collagen chain assembly, stability and cross-linking by catalyzing post-translational 3-hydroxylation of proline residues. Mutations in this gene are associated with nonsyndromic severe myopia with cataract and vitreoretinal degeneration, and downregulation of this gene may play a role in breast cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.Especificaciones
P3H2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8CG71, Q8IVL5 | |
210530, 55214 | |
P3H2 Fusion Protein Ag8444 | |
Primary | |
-20°C | |
P3H2 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
leprecan like 1, Leprecan like protein 1, LEPREL1, MLAT4, P3H2, Prolyl 3 hydroxylase 2 | |
P3H2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |