missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P27/KIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno P27/KIP1
Concentración 0.33 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16824185
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25614-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16814185
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25614-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

p27 Kip1 functions as a negative regulator of G1 mouse expression and has been proposed to function as a possible mediator of TGFb induced G1 arrest. p27 Kip1 is an important regulator of cell cycle progression, a potent inhibitor of cyclin E- and cyclin A-CDK2 complexes. p27 Kip1 forms a complex with cyclin type D-CDK4 complexes and is involved in the assembly, stability, and modulation of CCND1-CDK4 complex activation. p27 Kip1 acts either as an inhibitor or an activator of cyclin type D-CDK4 complexes depending on its phosphorylation state and/or stoichiometry. p27 Kip1 has a molecular weight of approximately 27 kDa and the degradation of this protein, which is triggered by its CDK dependent phosphorylation and subsequent ubiquitination by SCF complexes, is required for the cellular transition from quiescence to the proliferative state.
Especificaciones

Especificaciones

P27/KIP1
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P46414, P46527
1027, 12576
P27; KIP1 Fusion Protein Ag22582
Primary
-20°C
CDKN1B
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDKN1B, CDKN4, KIP1, MEN1B, MEN4, P27, P27; KIP1, P27KIP1
CDKN1B
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications