missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p21WAF1Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p21WAF1 Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.

122.00€ - 479.40€

Especificaciones

Antígeno p21WAF1 Ab-3
Clon DCS-60.2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Formulario Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12660627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-230-P0
Concentrated 200μg/mL 100 μL
122.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12620637
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-230-R7
Prediluted 7 mL
240.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12650627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-230-P
Concentrated 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12680627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-230-P1ABX
Concentrated 1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12690627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-230-PABX
Concentrated 1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12670627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-230-P1
Concentrated 200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

p21WAF1/Cip1/Sdi1/Pic1 is a tumor suppressor protein. Expression of p21WAF1 is induced by wild type, but not mutant, p53 suppressor protein. The p21WAF1 protein binds to cyclin/CDK complexes and inhibits their kinase activity thereby stopping cell cycle progression. It also binds to PCNA (proliferating cell nuclear antigen) and blocks DNA replication but not the DNA repair process.

Host Species: Mouse

Clone: DCS-60.2

Isotype: IgG2a

Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not known

Epitope: Not determined

Immunogen: Full-length human recombinant p21 protein

Molecular Weight: 21kDa

Positive Control: Ls174T or Raji cells, Colon CA

Cellular Localization: Nuclear

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Flow Cytometry (Not suitable)

Especificaciones

Especificaciones

p21WAF1 Ab-3
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
IVD
Human
IgG2a
DCS-60.2
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Full length human recombinant p21 protein
Primary
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications