Learn More
p21 WAF1 Ab-11 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results with the Epredia™ p21WAF1 Ab-11, Mouse Monoclonal Antibody.
155.00€ - 650.00€
Especificaciones
Antígeno p21superscriptWAF1superscript Ab-11
Clon CP74
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Formulario Concentrated
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Conjugado Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conjugado Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12662547
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-891-P0
Unconjugated 200μg/mL 100 μL
187.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
12682547
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-891-PABX
Unconjugated 1mg/mL 200 μL
650.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12612547
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-891-B0
Biotin 200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12672547
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-891-P1
Unconjugated 200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12652547
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-891-P
Unconjugated 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12692547
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-891-P1ABX
Unconjugated 1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12632547
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-891-B1
Biotin 200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
p21WAF1/Cip1/Sdi1/Pic1 is a tumor suppressor protein. Expression of p21WAF1 is induced by wild type, but not mutant, p53 suppressor protein. The p21WAF1 protein binds to cyclin/CDK complexes and inhibits their kinase activity thereby stopping cell cycle progression. It also binds to PCNA (proliferating cell nuclear antigen) and blocks DNA replication but not the DNA repair process.
Host Species: Mouse
Clone: CP74
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: aa 1-80
Immunogen: Full-length human recombinant p21 protein
Molecular Weight: 21kDa
Positive Control: Raji, PC12 cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native verified)
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
p21superscriptWAF1superscript Ab-11
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Concentrated
RUO
Human, Rat
IgG2b
CP74
Monoclonal
Mouse
Cell Cycle
Full length human recombinant p21 protein