Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor III de la cinasa activada por p21, IPA-3
Catalog Number 15497099
Click to view available options
Cantidad:
5mg
10mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
42521-82-4
C20H14O2S2
Inhibidor III de la PAK; 1,1′-disulfanediilbis(naftalen-2-ol)
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
42521-82-4
C20H14O2S2
Inhibidor III de la PAK; 1,1′-disulfanediilbis(naftalen-2-ol)
Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Cantidad 10mg
Descripción Amarillo
Contenido y almacenamiento −30°− hasta 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Actúa como un inhibidor alostérico de la PAK1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350,50g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO o etanol; insoluble en agua
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido
Clave InChI RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC1=C(O)C=CC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 1-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)disulfanyl]naphthalen-2-ol
Peso molecular (g/mol) 350.45