Learn More
Fisherbrand™ Molde de gel en gradiente múltiple P2-CST, vidrio esmerilado con muescas, 20 x 20 cm (L x An) x 0,47 cm (0,18 pulg) de grosor
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.21000kg
Código de producto. 12494677
  • 52.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
  • Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
  • Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio esmerilado con muescas
Vidrio con muescas
20 cm
Sistema Fisherbrand™ P2-CST
0,18 in
20 cm