Learn More
Syngene™ Cabina de seguridad para productos biológicos AirClean™ de serie AC600 clase 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7225645 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
32 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
17745904 32 in cada uno
17715914 48 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17745904 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYNAC632UPUV220E
La cabina de seguridad para productos biológicos AirClean™ serie AC600 clase 1 es una estación de trabajo UPUV diseñada para manipular de forma segura muestras biológicas. Esta estación de trabajo protege al operador de la exposición a patógenos en suspensión en el aire y proporciona luz UV-C para la descontaminación de materiales y el área de trabajo y la tecnología de filtración HEPA para la captura de toxinas dañinas.
La estación de trabajo UPUV de la serie AC600 está diseñada para manipular de forma segura muestras biológicas y también es un área segura para abrir paquetes pequeños. La estación de trabajo UPUV protege al operador de la exposición a patógenos en suspensión en el aire y proporciona luz UV-C para la descontaminación de materiales y del área de trabajo. La estación de trabajo UPUV utiliza tecnología HEPA probada para capturar toxinas potencialmente dañinas. Todas las estaciones de trabajo UPUV están hechas a prueba de fugas, están certificadas con un aerosol de 0,2 a 0,5 micrómetros y se escanean para detectar la derivación. Las unidades llevan resultados de certificación para su futura verificación. La cámara principal de cada estación de trabajo UPUV de la serie AC600 está fabricada con policarbonato duradero que permite una visibilidad completa de 360 grados. La guillotina superpuesta, una característica de seguridad de diseño crítica, evita que las sustancias contaminantes atmosféricas escapen a la estación de trabajo en caso de que se encuentre una sustancia desconocida. La construcción de policarbonato proporciona una barrera natural contra los rayos UV-C utilizados para descontaminar la estación de trabajo.
Características de seguridad únicas
  • Bloqueo de seguridad del filtro para garantizar la sustitución correcta del filtro
  • El diseño de policarbonato y polipropileno refleja la energía UV
  • El interruptor de guillotina automático apaga los ventiladores cuando se cierra la guillotina, manteniendo una barrera de aire
  • El interruptor de seguridad de la guillotina apaga automáticamente la luz UV y activa el ventilador cuando se levanta la guillotina
  • Se envía totalmente montado
  • Se superponen las guillotinas de policarbonato para evitar la exposición a la luz UV
  • El filtro y la electrónica se encuentran encima del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de que un derrame químico entre en estas zonas sensibles
  • La alarma de flujo de aire bajo avisa al usuario tanto de forma visual como sonora
  • Monitorización en tiempo real de lecho de filtración instalado
Características estándar
  • No se requieren conductos
  • No se requiere instalación: se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
  • Carcasa de policarbonato transparente para una visibilidad de 360°
  • Controlador de microprocesador UVTect™
  • Luz UV y fluorescente
  • Diseño de plástico sin costuras: sin juntas ni huecos en la construcción
  • Temporizador de eventos de laboratorio
  • Temporizador de luz UV digital de 1 segundo a 59 minutos
  • Orificio de acceso para cables eléctricos
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de seguridad para productos biológicos
Incluye Controlador de seguridad AirSafe™, filtro HEPA
Anchura (imperial) 32 in
Anchura (métrico) 81 cm
Tensión 220 V