Learn More
Alfa Aesar™ p-Tolylurea, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ A11150.22
Detalles adicionales : CAS : 622-51-5 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499063
  • 143.00€ / 100 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
622-51-5
150.181
DMSHKWHLXNDUST-UHFFFAOYSA-N
12148
CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
C8H10N2O
MFCD00025433
p-tolylurea, p-tolylcarbamide, 4-tolylurea, 4-methylphenyl urea, urea, p-tolyl, 1-p-tolyl urea, 1-4-methylphenyl urea, p-tolycarbamide, urea, 4-methylphenyl, n-4-methylphenyl urea
(4-methylphenyl)urea
Especificación
p-Tolylurea
100g
C8H10N2O
2208088
DMSHKWHLXNDUST-UHFFFAOYSA-N
(4-methylphenyl)urea
12148
≥98%
177°C to 184°C
622-51-5
MFCD00025433
p-tolylurea, p-tolylcarbamide, 4-tolylurea, 4-methylphenyl urea, urea, p-tolyl, 1-p-tolyl urea, 1-4-methylphenyl urea, p-tolycarbamide, urea, 4-methylphenyl, n-4-methylphenyl urea
CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
150.181
150.18