Learn More
p-Toliltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025974
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
701-35-9
C7H7Cl3Si
225.568
MFCD00045131
WOMUGKOOLXQCTQ-UHFFFAOYSA-N
p-tolyltrichlorosilane, tolyltrichlorosilane, trichloro-p-tolylsilane, silane, trichloro 4-methylphenyl, trichloro 4-methylphenyl silane, trichloro p-tolyl silane, silane, trichloro-p-tolyl, benzene, 1-methyl-4-trichlorosilyl, 4-tolyltrichlorosilane, p-tolylsilyl trichloride
69697
tricloro-(4-metilfenil)silano
CC1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
701-35-9
C7H7Cl3Si
225.568
MFCD00045131
WOMUGKOOLXQCTQ-UHFFFAOYSA-N
p-tolyltrichlorosilane, tolyltrichlorosilane, trichloro-p-tolylsilane, silane, trichloro 4-methylphenyl, trichloro 4-methylphenyl silane, trichloro p-tolyl silane, silane, trichloro-p-tolyl, benzene, 1-methyl-4-trichlorosilyl, 4-tolyltrichlorosilane, p-tolylsilyl trichloride
69697
tricloro-(4-metilfenil)silano
CC1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
It can be used to produce 3-(p-Methylphenyl)cyclohexanon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para producir 3-(p-metilfenil)ciclohexanona.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar lejos del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Nombre del producto químico o material p-Tolyltrichlorosilane
Cantidad 5 g
Número UN UN2987
Beilstein 1866557
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.58
Porcentaje de pureza 97%
Olor Irritating
Índice de refracción 1.524
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.28