Learn More
Alfa Aesar™ p-Toliltriclorosilano, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B21728.14
Detalles adicionales : CAS : 701-35-9 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2987 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440337
  • 87.50€ / 25 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
Descripción
Descripción
Aplicaciones
Se puede utilizar para producir 3-(p-metilfenil)ciclohexanona.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar lejos del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
701-35-9
225.568
WOMUGKOOLXQCTQ-UHFFFAOYSA-N
69697
CC1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
C7H7Cl3Si
MFCD00045131
p-tolyltrichlorosilane, tolyltrichlorosilane, trichloro-p-tolylsilane, silane, trichloro 4-methylphenyl, trichloro 4-methylphenyl silane, trichloro p-tolyl silane, silane, trichloro-p-tolyl, benzene, 1-methyl-4-trichlorosilyl, 4-tolyltrichlorosilane, p-tolylsilyl trichloride
tricloro-(4-metilfenil)silano
Especificaciones
p-Tolyltrichlorosilane
C7H7Cl3Si
UN2987
p-tolyltrichlorosilane, tolyltrichlorosilane, trichloro-p-tolylsilane, silane, trichloro 4-methylphenyl, trichloro 4-methylphenyl silane, trichloro p-tolyl silane, silane, trichloro-p-tolyl, benzene, 1-methyl-4-trichlorosilyl, 4-tolyltrichlorosilane, p-tolylsilyl trichloride
CC1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
225.568
225.58
Irritating
25g
701-35-9
MFCD00045131
1866557
WOMUGKOOLXQCTQ-UHFFFAOYSA-N
tricloro-(4-metilfenil)silano
69697
97%
218°C to 220°C
98°C (208°F)
Videos
SDS Documentos