Learn More
p-Tolilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027791
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
766-97-2
C9H8
116.163
MFCD00008571
KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
4-ethynyltoluene, p-tolylacetylene, 4-methylphenylacetylene, p-ethynyltoluene, p-methylphenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-methyl, toluene, p-ethynyl, benzene, 1-ethynyl-4-methyl-9ci, 4'-methylphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methyl-benzene
13018
1-etinilo-4-metilbenceno
CC1=CC=C(C=C1)C#C
766-97-2
C9H8
116.163
MFCD00008571
KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
4-ethynyltoluene, p-tolylacetylene, 4-methylphenylacetylene, p-ethynyltoluene, p-methylphenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-methyl, toluene, p-ethynyl, benzene, 1-ethynyl-4-methyl-9ci, 4'-methylphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methyl-benzene
13018
1-etinilo-4-metilbenceno
CC1=CC=C(C=C1)C#C
4-Ethynyltoluene was used in the synthesis of bis(bicyclic) products by the cycloaddition of alkynes to the AlN2C2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etiniltolueno se ha utilizado en la síntesis de productos bis(bicíclicos) por cicloadición de alquinos a AlN2C2.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes y polvos de metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Tolylacetylene
Punto de fusión ∼21°C
Densidad 0.916
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.547
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 969653
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%