Learn More
Isotiocianato de p-tolil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081495
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
622-59-3
C8H7NS
149.211
MFCD00004813
ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
p-tolyl isothiocyanate, 4-methylphenyl isothiocyanate, 4-methylphenylisothiocyanate, p-tolylisothiocyanate, 4-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methyl, 4-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-tolyl ester, 1-isothiocyanato-4-methyl-benzene, isothiocyanic acid, 4-tolyl ester
12149
1-isotiocianato-4-metilbenceno
CC1=CC=C(C=C1)N=C=S
622-59-3
C8H7NS
149.211
MFCD00004813
ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
p-tolyl isothiocyanate, 4-methylphenyl isothiocyanate, 4-methylphenylisothiocyanate, p-tolylisothiocyanate, 4-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methyl, 4-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-tolyl ester, 1-isothiocyanato-4-methyl-benzene, isothiocyanic acid, 4-tolyl ester
12149
1-isotiocianato-4-metilbenceno
CC1=CC=C(C=C1)N=C=S
p-Tolyl isothiocyanate has been used in the preparation of 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourea]-2-ethylbenzo[de]isoquinoline-1,3-dione. It is used as capping agent to cap the N-terminal ends of polypeptide. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
Se ha utilizado el isotiocianato de p-tolil en la preparación de 6-[1-amino-3-(p-tolil)-tiourea]-2-etilbenzo[de]isoquinolina-1,3-diona. Se emplea como agente de taponamiento para limitar los extremos N-terminales del polipéptido. También se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y del agua. Almacenar en gas inerte seco, lejos de agentes oxidantes y de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Tolyl isothiocyanate
Punto de fusión 23°C to 26°C
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6345
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 386032
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decompose in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.22
Porcentaje de pureza 97%