Learn More
Alfa Aesar™ p-Toluenesulfonyl semicarbazide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61949.22
Detalles adicionales : CAS : 10396-10-8 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448538
  • 272.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
10396-10-8
229.254
VRFNYSYURHAPFL-UHFFFAOYSA-N
82602
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NNC(=O)N
C8H11N3O3S
MFCD00072243
p-toluenesulfonylsemicarbazide, 1-tosylsemicarbazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-aminocarbonyl hydrazide, 1-p-methylphenylsulfonyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamidourea, p-toluenesulfohyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamido urea, 4-toluenesulfonyl semicarbazide, ra ptss
[(4-methylphenyl)sulfonylamino]urea
Especificaciones
p-Toluenesulfonyl semicarbazide
100g
C8H11N3O3S
p-toluenesulfonylsemicarbazide, 1-tosylsemicarbazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-aminocarbonyl hydrazide, 1-p-methylphenylsulfonyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamidourea, p-toluenesulfohyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamido urea, 4-toluenesulfonyl semicarbazide, ra ptss
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NNC(=O)N
229.254
229.26
95%
White
10396-10-8
MFCD00072243
VRFNYSYURHAPFL-UHFFFAOYSA-N
[(4-methylphenyl)sulfonylamino]urea
82602
Powder