Learn More
p-isocianato de toluenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023686
15.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4083-64-1
C8H7NO3S
197.21
MFCD00002030
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
77703
4-metil-N-(oxometilideno)benzenosulfonamida
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4083-64-1
C8H7NO3S
197.21
MFCD00002030
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
77703
4-metil-N-(oxometilideno)benzenosulfonamida
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
It is a reagent used to prepare acetylated syn-1,2-diols,oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids, and N-tosylcarbonamides. -Toluenesulfonyl isocyanate has been used as derivatization reagent in determination of 3-α-hydroxy tibolone in human plasma by LC-MS/MS. It is also employed in the derivatization reagent in simultaneous quantitative analysis of diethylene glycol and propylene glycol in pharmaceutical products by HPLC and as reagent in the preparation of acetylated syn-1,2-diols, oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids and N-tosylcarbonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo utilizado para preparar sin-1,2-dioles, oxazolidina-2-onas, ácidos 2,3-diamino y N-tosilcarbonamidas. El isocianato de toluenosulfonilo se ha utilizado como reactivo de derivatización para la determinación de 3-α-hidroxitibolona en plasma humano mediante LC-MS/MS. También se emplea en el reactivo de derivatización del análisis cuantitativo simultáneo de dietilenglicol y propilenglicol en productos farmacéuticos mediante HPLC y como reactivo en la preparación de sin-1,2-dioles acetilados, oxazolidina-2-onas, ácidos 2,3-diamino y N-tosilcarbonamidas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantenga alejado de alcoholes, bases fuertes, aminas y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl isocyanate
Punto de fusión 5°C
Densidad 1.295
Punto de ebullición 144°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.535
Cantidad 25 g
Número UN UN2206
Beilstein 391287
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.21
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.