Learn More
Cloruro de p-toluenosulfonilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509956
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
98-59-9
C7H7ClO2S
190.64
MFCD00007450
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
7397
4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
98-59-9
C7H7ClO2S
190.64
MFCD00007450
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
7397
4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 67.0°C to 69.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 134.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO2Cl
Cantidad 25 g
Beilstein 11,103
Fieser 01,1179; 03,292; 04,510; 05,676; 06,598; 08,489; 11,536; 13,286
Índice Merck 15,9693
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: hydrolysis to acid, freely soluble in alcohol, benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.65
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.