Learn More
Cloruro de p-toluensulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021985
21.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
98-59-9
C7H7ClO2S
190.64
MFCD00007450
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
7397
cloruro de 4-metilbencenosulfonilo
CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
98-59-9
C7H7ClO2S
190.64
MFCD00007450
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
7397
cloruro de 4-metilbencenosulfonilo
CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
p-Toluenesulfonyl chloride is used as a precursor in the production of dyes and saccharin. It acts as a dehydrating agent in the conversion of urea to carbodiimide and converts alcohols into the corresponding toluenesulfonate esters. It is also employed as a flow-promoting agent for paints, an adhesive, nitrocellulose, coating material and as a plasticizer for polyamides. Furthermore, it serves as an antistatic agent, as a gloss enhancer in plastic film preparations and as a basic material of electroplating solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de p-toluensulfonilo se utiliza como precursor en la producción de colorantes y sacarina. Actúa como agente deshidratador en la conversión de urea a carbodiimida y convierte alcoholes en ésteres de toluensulfonato correspondientes. También se emplea como agente promotor de flujo para pinturas, adhesivo, nitrocelulosa, material de revestimiento y como plastificador para poliamidas. Además, sirve como agente antiestático, potenciador de brillo en preparaciones de película plástica y material básico de soluciones de galvanoplastia.
Solubilidad
soluble en alcohol, benceno y éter. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 67°C to 70°C
Densidad 1.35
Punto de ebullición 146°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 128°C (262°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 607898
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9534
Información de solubilidad Soluble in alcohol,benzene and ether; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.65
Porcentaje de pureza 98%