Learn More
Alfa Aesar™ p-Toluenesulfonic acid zinc salt hydrate
Marca:  Alfa Aesar™ 020899.22
Detalles adicionales : CAS : 123334-05-4 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377977
  • 137.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
123334-05-4
425.775
JCOXFVWERPVZPB-UHFFFAOYSA-L
16212267
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].O.[Zn+2]
C14H16O7S2Zn
MFCD00064811
zinc p-toluenesulfonate hydrate, acmc-20eh0l, p-toluenesulfonic acid zinc salt, zinc 2+ hydrate ditosylate, p-toluenesulfonic acid zinc salt hydrate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, zinc salt, hydrate 2:1:?
zinc;4-methylbenzenesulfonate;hydrate
Especificación
p-Toluenesulfonic acid zinc salt hydrate
100g
MFCD00064811
JCOXFVWERPVZPB-UHFFFAOYSA-L
zinc;4-methylbenzenesulfonate;hydrate
16212267
Powder
123334-05-4
C14H16O7S2Zn
zinc p-toluenesulfonate hydrate, acmc-20eh0l, p-toluenesulfonic acid zinc salt, zinc 2+ hydrate ditosylate, p-toluenesulfonic acid zinc salt hydrate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, zinc salt, hydrate 2:1:?
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].O.[Zn+2]
425.775
407.76