Learn More
Ácido p-toluenosulfónico, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3213115
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
657-84-1
C7H7NaO3S
194.18
MFCD00798566,MFCD00064388
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
3720192
sodio;4-metilbencenosulfonato
[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
657-84-1
C7H7NaO3S
194.18
MFCD00798566,MFCD00064388
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
3720192
sodio;4-metilbencenosulfonato
[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Punto de fusión >400°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >500°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 11,97
Fieser 11,535; 12,507
Índice Merck 14,9533
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza ≥97.5% (ion exchange; alkalimetry)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.