Learn More
p-Tolualdehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-201151
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
104-87-0
C8H8O
120.15
MFCD00006954
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
7725
CHEBI:28617
4-metilbenzaldehído
CC1=CC=C(C=C1)C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
104-87-0
C8H8O
120.15
MFCD00006954
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
7725
CHEBI:28617
4-metilbenzaldehído
CC1=CC=C(C=C1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Tolualdehyde
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -6.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0150g/mL
Punto de ebullición 204.0°C to 205.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CHO
Índice de refracción 1.5420 to 1.5480
Cantidad 5 g
Beilstein 07,297
Gravedad específica 1.015
Información de solubilidad Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido