Learn More
p-Tiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027908
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
106-45-6
C7H8S
124.201
MFCD00004851
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
7811
4-metilbencenotiol
CC1=CC=C(C=C1)S
106-45-6
C7H8S
124.201
MFCD00004851
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
7811
4-metilbencenotiol
CC1=CC=C(C=C1)S
p-Thiocresol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El p-tiocresol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material p-Thiocresol
Punto de fusión 40°C to 44°C
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Stench
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 605761
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9325
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.